Learn More
DWK Life Sciences™ PP-Rack für 4x 12 Vials mit max. 15 mm Durchmesser, VE=5 Stück
Artikelnummer. 10377042 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Positionen:
48
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10377042
Marke: DWK Life Sciences™ 868804
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Gestell kann einfach in einer automatischen Waschmaschine gereinigt oder autoklaviert werden
  • Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Offener Well-Boden erleichtert die Entleerung
  • Alphanumerisches Register
  • Stapelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fläschchenständer
Array 4 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Positionen 48
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 mm Chromatographie-Fläschchen
Abmessungen (L x B x H) 10.47 x 3.7 x 1.12 Zoll (26.6 x 9.4 x 2.8 cm)
Länge (metrisch) 26,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 10,47 in.
Breite (metrisch) 9,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,7 in.
Höhe (metrisch) 2,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,12 in.
Durchmesser (metrisch) Well 1.55 cm