Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit
Zur Aufnahme von 1000 ml Flüssigkeit für die Analyse der Partikel oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert.
101.00 € - 134.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 mm-Filtrationseinheit |
Material | Glas |
Anzahl pro Karton | 1 |
Typ | Trichter |
Beinhaltet: Funnel only.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10544672
|
DWK Life Sciences
419420 |
1000 mL |
134.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11571315
|
DWK Life Sciences
419350 |
300 mL |
101.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11728859
|
DWK Life Sciences
419415 |
500 mL |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
- Für Filtrationen von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen zur Herstellung eines ultra-reinen Filtrats
- Glasteile aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Vorgaben von USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A erfüllt
- Die Kolben sind mit einem Schlauchanschluss Nr. .2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 in. (6 mm) ausgestattet
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
Glas | |
Trichter |
47 mm-Filtrationseinheit | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit