Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Typ:
Klemme aus eloxiertem Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
- PTFE-Stützschirmdichtung
- Glasstützbasis
- 300 ml-Messtrichter
- Klemme aus eloxiertem Aluminium
- 1 l-Filterkolben
- Für Filtrationen von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen zur Herstellung eines ultra-reinen Filtrats
- Glasteile aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Vorgaben von USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A erfüllt
- Die Kolben sind mit einem Schlauchanschluss Nr. .2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 in. (6 mm) ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 mm-Filtrationseinheit |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Anzahl pro Karton | 1/Cs. |
| Typ | Klemme aus eloxiertem Aluminium |