Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit und Zubehör
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Typ:
Base
Filtrationseinheit, Halterung gefrittet
Filtrationseinheit, PTFE-beschichteter Trichter
Stützsieb-Dichtung
Trichter
Material:
Borosilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-beschichtetes Glas
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
Entwickelt für die Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen oder zur Herstellung ultrareiner Filtrate.Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
- Mit graduiertem 300 ml-Trichter
- Mit PTFE-Stützschirmdichtung
- Mit anodisierte Aluminiumklemme und einem Nr. 8-Silikonstopfen
- Mit einer 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 mm-Filtrationseinheit |
| Material | PTFE-beschichtetes Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert Anhaften des Filters an der geschliffenen Glasoberfläche |
| Anzahl pro Packung | 1 Ea. |
| Typ | Trichter |
| Volumen (metrisch) | 300 mL |