Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit und Zubehör
Artikelnummer. 12411581 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Typ:
Base
Filtrationseinheit, Halterung gefrittet
Filtrationseinheit, PTFE-beschichteter Trichter
Stützsieb-Dichtung
Trichter
Material:
Borosilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-beschichtetes Glas
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12411581
Marke: DWK Life Sciences 419370
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen zum Erhalt ultrareiner Filtrate konzipiert. Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Entwickelt für die Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen oder zur Herstellung ultrareiner Filtrate.Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
  • Mit graduiertem 300 ml-Trichter
  • Mit PTFE-Stützschirmdichtung
  • Mit anodisierte Aluminiumklemme und einem Nr. 8-Silikonstopfen
  • Mit einer 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E 438 Typ I
Verbinder 0,25-Zoll-Schlauch
Material Borosilikatglas
Porengröße 40 bis 60 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren mit eingesetztem Filter, Analyse von Partikeln oder mikrobiologischer Kontamination
Enthält Ein PTFE-beschichteter Glasstützboden, grobe Porosität (40 bis 60 μm), ein 300 ml-Messtrichter mit PTFE-Beschichtung, eine eloxierte Aluminiumklemme, ein Silikonstopfen Nr. 8, Schlauchanschluss für Schläuche mit 0,25 Zoll Durchmesser
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Typ Filtrationseinheit, PTFE-beschichteter Trichter
Volumen (metrisch) Bis zu 1000 ml
Durchmesser (metrisch) 47 mm