Learn More
DWK Life Sciences™ 36-Positionsständer für Röhrchen für 6 ml, 10 ml, 20 ml Headspace 23 mm Außendurchmesser der Röhrchen
Einfache Reinigung in einem Spülautomaten oder Autoklav möglich
Marke:  DWK Life Sciences™ 868805
192.78 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11571325
  • 259.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kann einfach in einer automatischen Waschmaschine gereinigt oder autoklaviert werden
Speziell für die Verwendung mit Freestanding Cryule™ Fläschchen entwickelt
  • Autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten
  • Gut zu öffnender Boden für ein einfacheres Entleeren
  • Alphanumerische Indexierung
  • Stapelbar
  • Material: Polypropylen
  • L x B x H: 32.2 x 9.1 x 2.8 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Autoklavierbar
Polypropylen
Ja
32.2 x 9.1 x 2.8 cm (12.6 x 3.5 x 1.12 in.)
12,6 in.
3,5 in.
1,12 in.
0,85 cm
3 x 12
Weiß
36
6, 10, 20 ml 23 mm Außendurchmesser Headspace-Fläschchen
32,2 cm
9,1 cm
2,8 cm
0.95 cm
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ 36-Positionsständer für Röhrchen für 6 ml, 10 ml, 20 ml Headspace 23 mm Außendurchmesser der Röhrchen > Polypro-Fläschchengestell; 36 Positionen