Learn More
DWK Life Sciences 25 mm-Filtrationssatz mit Stopfenverbindung Nr. 5 und Edelstahlhalterung
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
PTFE
Typ:
Filtrationseinheit
Stützsieb-Dichtung
Anzahl pro Karton:
1/Cs.
6/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- Halterung aus 316 Edelstahl mit 120-Maschengitter
- Dichtung für PTFE-Haltegitter
- Stützfuss aus Glas
- Graduierter 15 ml Trichter
- Eloxierte Aluminiumklemme
- Nr. 5 Silikonstopfen
- Für die Filtration viskoser oder proteinöser Lösungen zur Herstellung von hochreinem Filtrat
- Die Glaskomponenten sind hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 25mm-Filtrationseinheit |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterung viskoser oder proteinöser Lösungen oder zur Herstellung ultraschlanker Filtrate. |
| Enthält | Eine Edelstahlstütze mit 120 Maschen-Screen, PTFE-Stützschirmdichtung, Glasstützbasis, graduierter 15 ml-Trichter, anodisierte Aluminiumklemme, ein Silikonstopfen Nr. 5 |
| Anzahl pro Karton | 1/Cs. |
| Typ | Filtrationseinheit |