Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Filterbaugruppen und Zubehör für Ihre Anwendungsanforderungen
Marke: DWK Life Sciences 635229
70.25 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
25mm-Filtrationseinheit | |
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen | |
1 Karton | |
125 mL |
0,25-Zoll-Schlauch | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Filtrierflasche |