Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Filterbaugruppen und Zubehör für Ihre Anwendungsanforderungen
Marke:  DWK Life Sciences 419330
67.50 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12461571
  • 71.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Glas
1 Karton
15 ml
25mm-Filtrationseinheit
Handhabung geringer Flüssigkeitsvolumina für die Analyse von Partikeln oder mikrobiologischer Kontamination
Trichter