Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Filterbaugruppen und Zubehör für Ihre Anwendungsanforderungen
Marke:  DWK Life Sciences 419325
235.53 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12451571
  • 248.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A
40 bis 60 μm
Eine Stützbasis aus Glas mit Fritte und grober Porosität (40 bis 60 μm), Trichter mit 15 ml-Graduierung, Klammer aus anodisiertem Aluminium, ein Silikonstopfen Nr. 5, Verbindungsstück für Schläuche mit 0.25 in. ID
Filtrationseinheit
25mm-Filtrationseinheit
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischer Kontamination, allgemeine Filtration
1 Karton