Learn More
DWK Life Sciences 20-ml-PET-Flüssigszintillationsröhrchen, mit aufgesetzten Verschlusskappen
Für optimale Leistung im Labor. Wheaton™ 20-ml-Szintillationsfläschchen aus PET mit angebrachten Verschlusskappen bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählungen.
247.00 € - 373.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.06 Zoll |
---|---|
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
Material | PET |
Volumen (metrisch) | 20 ml |
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10515693
|
DWK Life Sciences
986730 |
Polypropylen | Polyethylenschaum |
247.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12487351
|
DWK Life Sciences
986734 |
Polyethylen | Ohne Einlage |
256.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11758929
|
DWK Life Sciences
986731 |
Polypropylen | Metallfolie/Zellstoff |
292.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12477351
|
DWK Life Sciences
986732 |
Harnstoff | Metallfolie/Kork |
278.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11758839
|
DWK Life Sciences
986736 |
Harnstoff | Polyethylen |
373.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
- Fläschchen kann verbrannt werden, wobei kein schädliches Gas erzeugt wird
- Fläschchen bietet eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzählungen
Bestellinformation
Weiß.Verpackt in Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
Spezifikation
1.06 Zoll | |
27 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
61 mm |
Weiß | |
PET | |
Geringe Durchlässigkeit bei Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählung; Röhrchen können sicher im Feuer entsorgt werden; es entstehen keine schädlichen Gase. | |
Tablett | |
Schraubverschluss |