Learn More
DWK Life Sciences 20-ml-PET-Flüssigszintillationsröhrchen, mit aufgesetzten Verschlusskappen
Für optimale Leistung im Labor. Wheaton™ 20-ml-Szintillationsfläschchen aus PET mit angebrachten Verschlusskappen bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählungen.
Marke: DWK Life Sciences 986736
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
- Fläschchen kann verbrannt werden, wobei kein schädliches Gas erzeugt wird
- Fläschchen bietet eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzählungen
Bestellinformation
Weiß.Verpackt in Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Polyethylen | |
Weiß | |
PET | |
Geringe Durchlässigkeit bei Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählung; Röhrchen können sicher im Feuer entsorgt werden; es entstehen keine schädlichen Gase. | |
Tablett | |
Harnstoff | |
61 mm |
1,06 in. | |
27 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
Schraubverschluss |