Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Artikelnummer. p-4909434 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie/Zellstoff
Ohne Einlage
Polyethylenschaum
Verschlussmaterial:
Polyethylen
Polypropylen
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10418721
Marke: DWK Life Sciences 986700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Integrität der Dichtungen bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton™ Flüssigkeitsszintillationsfläschchen sind aus festem, aber flexiblem HDPE-Kunststoff gefertigt.
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Alkohole, Öle, Haushaltskosmetika und wässrige Produkte beständige Einlagen aus geschäumtem Polyethylen
  • Gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole beständige Metallfolie-/Zellstoffeinlagen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61 mm) mit Verschluss. Halsinnendurchmesser mindestens 0.5 in. (12.3 mm). Verpackt auf Mehrzweckablagen mit jeweils 100 Fläschchen pro unterteilter Ablage. Verpackung mit aufgesetzten oder einzeln verpackten Verschlüssen. Die Packungen zu je 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit den Verschlüssen in einem separaten Beutel verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Polyethylenschaum
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12,7 mm
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verpackungsart Tablett
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 61 mm