Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 2 Liter BOD Flasche mit Glasstopfen für Robotikanwendungen
Glasflasche für langfristige BOD-Analysen
Marke: DWK Life Sciences 227580
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Wheaton Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Kappe/Verschlusstyp: Stopfen
- Höhe: 27,2cm (10,7 in.)
- Durchmesser: 12,8cm (5,04 in.)
- Fassungsvermögen: 2 l (67 oz.)
- Ein Stück pro Karton
Spezifikation
ASTM E438 Typ I, Klasse A | |
Für langfristige und ultimative BOD-Analysen | |
Robotisch | |
10,7 in. | |
5,03 in. |
2000 mL | |
Borosilikatglas | |
67,62 oz. | |
27,2 cm | |
12,8 cm |