Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
317.00 € - 371.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12492741
|
DWK Life Sciences
224795-01 |
Bernsteinfarben | Ja |
371.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12482741
|
DWK Life Sciences
224795 |
Bernsteinfarben | Nein |
317.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12472741
|
DWK Life Sciences
224794-01 |
Durchsichtig | Ja |
324.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts available separately
Spezifikation
Schraubverschluss | |
45 mm |