Learn More
DWK Life Sciences Autosamplerröhrchen aus Polypropylen, 15 x 45 mm
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 mL
4.0 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Verschlussart: Schnappverschluss
- Kappe/Verschlussgröße: 15 mm (0,59 in.)
- Flaschen/Fläschchentyp: Chromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 3 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,1 oz. |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Menge | 1000 Karton |
| Verschlussgröße | 15 mm |