Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Glass Autosampler Vials
Manufactured from Type I Borosilicate glass.
188.00 € - 245.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 4 mL |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
Volumen (angloamerikanisch) | 0,14 oz. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12423651
|
DWK Life Sciences
225127 |
Bernsteinfarben |
245.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12413651
|
DWK Life Sciences
225126 |
Durchsichtig |
188.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Closure Style: Plug
- Cap/Closure Size: 15mm (0.59in.)
- Bottle/Vial Style: Chromatography
- Capacity: 4mL (0.14oz)
Spezifikation
15 mm | |
4 mL | |
0,14 oz. | |
45 mm | |
15 mm |
Borosilikatglas | |
1,77 in. | |
Stecker | |
1000 Karton |