Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, kleine Kits
Artikelnummer. 10325561
Click to view available options
Typ:
Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit
Gelgröße:
7 x 10 cm
10 x 15 cm
11 x 14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10325561
Marke: Cytiva 10416304
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Enthält das Gerät sowie fünf Transfermaterialsätze für die Gelgröße, die in der Bestelltabelle angegeben ist. Jeder Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm Nylonmembran, einem Docht von 3 mm Chr Blotting-Papier und einem Blotter-Stapel, der acht Blatt MM3 Chr-Blotting-Papier und 20 Blatt GB004-Blotting-Papier umfasst. Separat erhältliche Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien.
Die Abwärtsblotting-Vorrichtung dreht den konventionellen Nord/Süd-Transferstapel auf den Kopf, um eine schnelle, hochauflösende Übertragung von DNA und RNA zu ermöglichen
  • Nutzt die Schwerkraft — es sind keine schweren Gewichte auf der Oberseite des Transferstapels erforderlich, damit wird die unordentliche Einrichtung bei standardmäßigen aufwärts gerichteten Kapillarübertragungen vermieden
  • Hat eine kleinere Grundfläche als die meisten selbst hergestellten Geräte und ist stapelbar — bis zu fünf Einheiten können während des Transfers gestapelt werden
  • Ermöglicht den Transfer von alkalischen Puffern in einer Stunde und von neutralen (SSC)-Transfers in drei Stunden
  • Sehr einfach einzurichten und funktioniert ohne Strom- oder Vakuumquelle
  • Erfordert weniger Puffer- und Blotting-Papier als herkömmliche Transfervorgänge
  • Wiederverwendbar
  • Modell ist 12×16 cm, für Gele von 7×8 cm bis 11×14 cm
Bestellinformation
Nachfüllpackungen mit zusätzlichen Membranen und Papieren, die für den weiteren Transfer erforderlich sind, sind separat erhältlich (Kat. Nrn. 09-301-177, -179, -181, -183, -185 und -189).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für DNA-/RNA-Messungen
Gelgröße 11 x 14 cm
Typ Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit
Enthält 12 x 16 cm kleines Transfergerät, 5 Sätze von Transfermaterialien (Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm-Nylonmembran, einem Docht aus 3 mm-Chromatographie-Blotting-Papier und einem Blotterstapel aus acht Blatt
Länge (angloamerikanisch) Gel 5.5 Zoll
Länge (metrisch) Gel 14 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 4.3 Zoll
Breite (metrisch) Gel 11 cm