Learn More
Cytiva Dreiteiliger Filtertrichter
Schnelle und einfache Filtrierung Whatman™ dreiteilige Filtertrichter werden schnell zerlegt, um einen neuen Filter einzusetzen. Trichter sind mit einer Auswahl von drei Platten erhältlich und in verschiedenen Größen erhältlich.
246.00 € - 720.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Enthält | Acrylplatte |
Typ | Filtertrichter |
Beinhaltet: Acrylplatte mit einer Höchstarbeitstemperatur von 65 °C
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Volumen (metrisch) | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11300634
|
Cytiva
1950-002 |
25 mm | 16 mL | 2 cm2 |
246.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11310634
|
Cytiva
1950-004 |
3.2 cm | 36 mL | 8 cm2 |
278.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10387671
|
Cytiva
1950-007 |
70 mm | 115 mL | 19.6 cm2 |
338.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11330634
|
Cytiva
1950-009 |
90 mm | 200 mL | 38,5 cm2 |
388.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11340634
|
Cytiva
1950-012 |
125 mm | 530 mL | 66,5 cm2 |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10384061
|
Cytiva
1950-017 |
70 mm | 210 mL | 19.6 cm2 |
387.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10184161
|
Cytiva
1950-027 |
70 mm | 400 mL | 19.6 cm2 |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Schnelle und einfache FiltrierungWhatman™ dreiteilige Filtertrichter werden schnell zerlegt, um einen neuen Filter einzusetzen.Trichter sind mit einer Auswahl von drei Platten erhältlich und in verschiedenen Größen erhältlich.
Die zunehmende Verwendung von hocheffizienten Glasmikrofaserfiltern in modernen Laboratorien hat eine Nachfrage nach einfachen und effektiven Filterhaltesystemen geschaffen. 3-teilige Whatman Filtertrichter wurden entwickelt, um die Whatman Glasmikrofaserfilter zur Feinstaubretention mit schneller Durchflussrate zu ergänzen.
- Dreiteilig, Trichter kann zum Einsetzen eines neuen Filters schnell demontiert werden
- Glasdichtungsflansche sind flach geschliffen, um eine gute Filterdichtung zu gewährleisten
- Zurückgehaltene Feststoffe lagern sich innerhalb des Filterkreises ab
- Kantenklemmung verhindert periphere Verluste und möglichen Durchlauf der Lösung um statt durch den Filterkreis
- Teile können schnell und effizient gereinigt werden
Auswahl von drei Platten
- Acryl – Standardmäßig geliefert, geeignet für die Filtration der meisten wässrigen Lösungen, maximale Arbeitstemperatur 65 °C
- Polypropylenplatte – Sonderausstattung. Empfohlen für die meisten Säuren (außer konzentrierte Salpetersäure und rauchende Schwefelsäure) bei Raumtemperatur, geeignet auch für die meisten Alkohole, Glykole, Ether und Ketone, maximale Arbeitstemperatur 100 °C
- PTFE – Für nahezu alle gängigen Säuren, Laugen und Lösungsmittel bei Temperaturen bis 100 °C, maximale Arbeitstemperatur 200 °C
Spezifikation
Polypropylen | |
Acrylplatte | |
Filtertrichter |