Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Artikelnummer. 13257119
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
Farbe:
Weiß
Rasterfarbe:
Nicht zutreffend
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 13257119
Marke: Cytiva 10406803
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 4,3 bis 5,0 mg/cm2
Farbe Weiß
Material (Membran) ME 25
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membran-Butler
Rasterfarbe Schwarz
Enthält Ohne Zwischenpapier und -polster
Proteinbindungskapazität Mittel
Größe (metrisch) Raster 3,1mm
Betriebstemperatur (metrisch) 130 °C
Typ Membranmaterial
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose