Learn More
Cytiva Sterile Membranen aus Zellulosemischester, ME 25
Artikelnummer. 11335394
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
Farbe:
Weiß
Rasterfarbe:
Nicht zutreffend
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 11335394
Marke: Cytiva 10409770
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cytiva Whatman Membran aus Zellulosemischester, steril, ME 25, schwarz, Außendurchmesser:47 mm, 1,85 Zoll, Rasterfarbe:Weiß, autoklavierbar:Ja, Gütegrad:ME 25, Lieferumfang:Mit Zwischenlagepapier und ohne Pad, Membrantyp:WME, Porengröße:0,45 μm, Proteinbindungskapazität:Mittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 4,3 bis 5,0 mg/cm2
Farbe Weiß
Material (Membran) WME
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Güte ME 25
Rasterfarbe Weiß
Enthält Mit Zwischenlagepapier, ohne Pad
Proteinbindungskapazität Mittel
Größe (metrisch) Raster 3,1mm
Oberflächentyp Gitter
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 130 °C
Typ Membranmaterial
Wasserflussrate 12,5 s/100 ml/12,5 cm2
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose