Learn More
Cytiva IFD™ für Flüssigkeiten und Lösungsmittel
Solvent IFD von GE ist ein HPLC-Inline-Filter/-Entgaser mit hohem Durchfluss, der entwickelt wurde, um organische HPLC-Mobilphasen gleichzeitig zu filtern und zu entgasen.
201.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Porengröße 0,2 μm
Filtrationsbereich 16 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Menge 10 Stück
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Einlassanschluss (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Einlassanschluss (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11323415
Unterlagen ansehen
Cytiva
6725-5002
Schlauchdurchmesser 0.8 bis 4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11324644
Unterlagen ansehen
Cytiva
6725-5002A
Nur für 1/8 in. Schlauch Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Schneller als die herkömmliche mobile Phasenvorbereitung
  • Chemikalienbeständige/s Polypropylen-Membran und -Gehäuse, die zum Filtern von mobilen Phasen mit Lösungsmitteln ohne teure eigenständige Entgasungsausrüstung entwickelt wurden
  • Belüftungsschlitz am Einlass mit Luer-Lock-Verschlusskappe
  • Prüfung der Integrität mit der Siedepunktmethode möglich
  • Endanschlüsse sind im Lieferumfang enthalten – Ersatzringe und -kappen finden Sie in unserem IFD-Endanschluss-Kit
Spezifikation
Spezifikation
0,2 μm
Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser
10 Stück
50 mm
16 cm2
Polypropylen (PP)
Lösungsmittel-IFD