Learn More
Cytiva X25 TLC PAPIER SG81 460X570MM .
Artikelnummer. 11370744
Click to view available options
Länge (metrisch):
57 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11370744
Marke: Cytiva 3668915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SG81-Ionenaustauschplatten sind ein 0.27 mm-Gemisch aus Cellulose und Kieselgel mit großer Porengröße für Trennungen, bei denen Trennung und Adsorption wichtig sind.
  • Gleichzeitige Entwicklung mehrerer Proben auf einem Blatt unter identischen Bedingungen.
  • Sequenzielle Entwicklung derselben Proben mit unterschiedlichen Lösungsmitteln und/oder unterschiedlichen Konzentrationen desselben Lösungsmittels.
  • Geeignet für die zweidimensionale Chromatographie (Richtungsänderung der Lösungsmittelfront) mit einer möglichen verbesserten Auflösung.
  • Wird in Enzymassays verwendet, um das Produkt durch Ladung oder Polarität vom Reaktionsmittel zu trennen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filmdicke 0.27 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Enzym-Assays zur Trennung von Produkt und Reaktionsmittel durch Ladung oder Polarität
Format Bogen
Güte SG81:
Material Cellulose, großporige Kieselsäure
Breite (angloamerikanisch) 18,1 in.
Breite (metrisch) 46 cm
Flussrate 110 mm/30 min
Länge (metrisch) 57 cm