Learn More
Cytiva X50 REAKTIONSHUELLEN VERSIEGELBAR .
Machen Sie Hybridisierungen und Inkubationen einfacher
Marke: Cytiva 10483064
124.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Machen Sie Hybridisierungen und Inkubationen einfacher
Zur Hybridisierung und Inkubationsreaktion auf dünnen nassen Membranen.
- Auf drei Seiten offen für einfaches Einsetzen der nassen Membran
- Kann mit einem standardmäßigen Heißsiegelgerät abgedichtet werden
- Größe: 20.3 × 25.8 cm ( 8 × 10 in.)
Spezifikation
Verschließbarer Reaktionsbeutel | |
Hybridisierung und Inkubationsreaktion | |
8 in. | |
8 in. |
Heißversiegelung | |
50 Packung | |
20,3 cm | |
20,3 cm |