Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 58
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
Marke:  Cytiva 10410312
278.99 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11385394
  • 419.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
  • Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
  • Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
  • Hydrophil
  • Mechanisch beständig
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membranfilter
Zellulose
Steril
RC58
Membranfilterscheiben
47 mm
Regenerierte Cellulose
0,2 μm
Hydrophil
75 μm
47 mm Durchm.