Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 55
Artikelnummer. 11363355
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11363355
Marke: Cytiva 10410219
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
  • Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
  • Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
  • Hydrophil
  • Mechanisch beständig
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Regenerierte Cellulose
Porengröße 0,5 μm
Hydrophobizität Hydrophil
Dicke (metrisch) 75 μm
Durchmesser (metrisch) 100 mm