Learn More
Cytiva Whatman™ kegelförmige Quarz-Mikrofaserhülsen
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- 28 x 70 mm-Hülse
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Material | Quarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überwachungstechniken für die Luftverschmutzung |
| Produkttyp | Mikrofaserhülse |