Learn More
Cytiva Hochwertige einfache Rundpapiere und Blätter – Grad 3
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Abmessungen (L x B):
46 x 57 cm
Beschreibung
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Einfache Whatman™ Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Gütegrad 3 bietet die doppelte Dicke von Whatman Gütegrad 1.
- Geeignet für die Saugfiltration
- Hoch absorbierend
- Partikelretention: >6 μm
- Porosität: Mittelfein
- Filtrationsgeschwindigkeit†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
- Oberfläche: Glatt, gekörnt
Spezifikation
Spezifikation
| Luftstromrate | 26 s/100 ml/Quadratfuß |
| Beschreibung | Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 3, Kreis, 110 mm |
| Format | Scheibe |
| Material | Zellulose |
| Particle Retention | 6 μm |
| Porengröße | 6 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | ASTM: 90; Herzberg: 325 Sekunden |
| Flussrate | 26 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardfilter werden in qualitativen Analysetechniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet. Für den Einsatz in Büchner-Trichtern. |
| Güte | Gütegrad 3 |
| Mehr anzeigen |