Learn More
Cytiva Hochwertige einfache Rundpapiere und Blätter – Grad 3
Artikelnummer. 11352835
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Abmessungen (L x B):
46 x 57 cm
Artikelnummer. 11352835
Marke: Cytiva 1003055
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Whatman™ Einfache Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Güteklasse 3 bestechen durch die doppelte Stärke der Whatman Güteklasse 1.
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Einfache Whatman™ Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Gütegrad 3 bietet die doppelte Dicke von Whatman Gütegrad 1.
  • Geeignet für die Saugfiltration
  • Hoch absorbierend
  • Partikelretention: >6 μm
  • Porosität: Mittelfein
  • Filtrationsgeschwindigkeit†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Oberfläche: Glatt, gekörnt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 3, Kreis, 55 mm
Format Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention >6 μm
Filtrationsgeschwindigkeit ASTM: 90; Herzberg: 325 Sekunden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardfilter werden in qualitativen Analysetechniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet. Für den Einsatz in Büchner-Trichtern.
Güte Gütegrad 3
Porosität Mittelfein
Dicke (metrisch) 390 μm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Durchmesser (metrisch) 55 mm