Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 1
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Grade 1 Circles sind weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Marke: Cytiva 1001-125
12.92 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10980kg
Beschreibung
Deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapiere, Gütegrad 1 sind ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate.
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: >11μm
- Porosität: mittel
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s.
- Oberfläche: glatt
- Zum Trennen von Präzipitaten wie Bleisulfat, Calciumoxalat (heiß) und Calciumcarbonat
- Für Bodenanalysen und zur Keimprüfung in der Landwirtschaft
- Zur Trennung von festen Lebensmittelbestandteilen von der dazugehörigen Flüssigkeit oder zur Extraktion von Flüssigkeiten in der Lebensmittelbranche
- Zur Filterung atmosphärischer Staubpartikel aus dem Luftstrom und Messung des Verschmutzungsgrads
- Imprägnierung mit einem chromogenen Reagenz und Quantifizierung der Farbgebilde durch optische Spiegelung beim Gasnachweis
Spezifikation
13 s/100 ml/sq. in. | |
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 1, Kreis, 125 mm | |
Zellulose | |
150 Sekunden | |
Ein weit verbreitetes Standardfilterpapier für Routineanwendungen mit mittlerer Retention und Durchflussrate. Es deckt eine Vielzahl von Laboranwendungen ab und wird häufig zur Klärung von Flüssigkeiten verwendet. | |
Mittel | |
180 μm | |
Ø 125 mm | |
125 mm |
87 g/m2 | |
Scheibe | |
>11 μm | |
57 ml/min (Wasser) | |
G+tegrad 1 | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
4,92 in. |