Learn More
Cytiva Puradisc™ Aqua30 Spritzenfilter
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse konzipiert. Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 Spritzenfilter minimieren das Auslaugen von Kohlenstoff aus der Celluloseacetat-Membran, was sonst zu Probenkontamination führen könnte.
169.00 € - 1332.00 €
Spezifikation
Farbcode | Weiß |
---|---|
Material | Celluloseacetat |
Porengröße | 0,45 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10054267
|
Cytiva
10462656 |
50 Packung |
169.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373155
|
Cytiva
10462655 |
100/Packung |
320.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787651
|
Cytiva
10462650 |
500/Packung |
1332.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hydrophiles Spritzenfiltermedium aus Celluloseacetat mit geringer Proteinbindung
- Vorgewaschene Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA) für reduzierte organische Kohlenstoffauszüge
- Entwickelt für die Probenvorbereitung zur Unterstützung der Analyse des Bedarfs an gelöstem organischem Kohlenstoff und chemischem Sauerstoff
- Standard-Einlass und -Auslass-Luer-Verbindungsstücke
- Größerer Filtrationsbereich (44 % größer im Vergleich zu 25 mm), 30 mm Durchmesser
- Celluloseacetatmembran mit 0.45 Micron
- Die Membranen werden vorgewaschen, um den organischen Kohlenstoffgehalt zu reduzieren
- Für wässrige Proben entwickelt
Spezifikation
Weiß | |
0,45 μm | |
Polycarbonat | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
30 mm |
Celluloseacetat | |
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Spritzenfilter |