Learn More
Cytiva Kaliumjodid-Testpapier, in Rolle
Artikelnummer. 10255831
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10255831
Marke: Cytiva 2602500A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Der perfekte Mix aus Anwenderfreundlichkeit und unvergleichlicher Genauigkeit und Konsistenz
Die schnelle pH-Wert-Bestimmung wird mittlerweile vielfach in Laboren und der Industrie verwendet
  • Augenblickliche pH-Wert-Bestimmung
  • Genaue Ergebnisse bei einer großen Bandbreite an routinemäßigen pH-Wert-Untersuchungen
  • Günstig
  • Für Messungen vor Ort geeignet, da einfach anwendbar und leicht zu transportieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Nachweis von Chlor und anderen Oxidationsmitteln
Menge Jeweils
Typ Kaliumjodid-Testpapier
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate