Learn More
Cytiva Polycap™ TC Filterkapseln mit hoher Kapazität
Für eine sichere und effiziente Filtration von empfindlichen biologischen und Gewebekulturlösungen entwickelt. Whatman™ Polycap™ TC Filterkapseln mit hoher Kapazität gewährleisten dank ihrer PES-Membranen hervorragende Durchflussraten und proteinabsorbierende Eigenschaften.
Marke: Cytiva 6715-3682
86.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bestehend aus zwei Schichten von Polypropylenverschluss, die von Natur aus hydrophil sind, über wenig extrahierbare Substanzen verfügen sowie ausgezeichnete Durchflussraten aufweisen. Die geringen Proteinbindungseigenschaften machen die Kapseln ideal für den Einsatz mit biologisch empfindlichen Lösungen.
- Porengröße 0.8/0.2 μm
- Filtrationsbereich: 440, 930, 1900 cm2
- Die Lüftung entfernt sämtliche Luft und beschleunigt die Filtration
- Der Auslass ist geschützt, um eine Kontamination während des Einrichtens zu vermeiden
- Standardmäßige Schraubverschlussröhrchen
- Das Filtergehäuse aus langlebigem Polypropylen kann einem maximalen Betriebsdruck von 4.1 bar (60 psi) standhalten
- Die vorsterilisierte Reinraumfertigung gemäß ISO-Normen sichert die Produktkonsistenz
- Eingestanzte Chargennummern gewährleisten die Rückverfolgbarkeit aller wichtigen Komponenten
Geeignet für pharmazeutische wässrige Lösungen, Gewebekulturmedien, Vorbereitung von Reagenzien, Virussuspensionen, Lösungen zur Partikelzählung, Reinigungs- und Spüllösungen.
Compliance
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
Spezifikation
PolyCap TC36 Kapselfilter, 0.8/0.2 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass plus Abfüllglocke (1 pc + FB) | |
0,8/0,2 μm | |
440 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |
PES | |
Steril | |
Geeignet für pharmazeutische wässrige Lösungen, Gewebekulturmedien, Vorbereitung von Reagenzien, Virussuspensionen, Lösungen zur Partikelzählung, Reinigungs- und Spüllösungen. | |
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm | |
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm |