Learn More
Cytiva Polycap Disposable Capsules: 36TC
Polycap TC-Filter zur Sterilfiltration von wässrigen Lösungen für biologische und Gewebekulturen
Marke:  Cytiva 6714-3602
98.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11359144
  • 110.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweilagiger Filter für lange Lebensdauer und hohe Effizienz
  • Steril, nicht-pyrogen
  • Filtrationskapseln mit Sterilisationsgrad
  • 0.2 μm-Kapseln erfüllen die Vorgaben zur Bakterienretention gemäß ASTM F838-83
  • Membran mit geringer Proteinbindung
  • Hydrophil; wenig extrahierbare Stoffe
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Zwei Schichten aus Polyethersulfon (PES)
Anwendungen:
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PolyCap TC 36 Kapselfilter, 0.2/0.2 μm, steril, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stk.)
0,2/0,2 μm
440 cm2
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
Filterkapsel
PES
Steril
Sterile Filtration von biologischen und Gewebekulturlösungen. Primär für wässrige Lösungen
SB Schlauchanschluss am Einlass und Auslass, 1/4 bis 3/8 in.
SB Schlauchanschluss am Auslass, 1/4 bis 3/8 in.