Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 TF
Mit robuster PTFE-Membran und Gehäuse aus Polypropylen. Whatman™ Polycap™ 36 TF Einweg-Kapseln eignen sich zur Filterung von organischen und aggressiven Lösungen, Luft und Gas.
Marke:  Cytiva 6711-3602
109.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11349174
  • 115.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Prüfbar auf Integrität
  • Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
  • Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
Anwendungen:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
500 cm2
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
PolyCap TF 36, 0,2 μm, mit MNPT-Einlass und 3/8 in SB-Auslass (1 St.)
0,2 μm
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Entgaser verwendet werden.
National Außengewinde
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)