Learn More
Cytiva Membranfilter aus Polyamid
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hervorragende Nass-/Trockenfestigkeit
- Hydrophil für wässrige und organische Lösungen
- Für bis zu 135 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyamid |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Dicke (metrisch) | 110 μm |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |