Learn More
Cytiva Aufbewahrungsbeutel aus Kunststoff mit Reißverschluss
Aufbewahrungsbeutel mit Druckverschluss für 903 Protein Saver Cards
Marke: Cytiva 10548232
46.50 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fasst Karten von bis zu B x H: 95 x 130 mm
- B x H: 4 x 6 in
- Durchsichtiger, flexibler Kunststoff
- 100er-Packung
Spezifikation
Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss | |
Durchsichtig | |
Kunststoff | |
100 | |
102 mm | |
152 mm |
Reißverschlussdichtung | |
Aufbewahrung und Archivierung von Whatman Protein Saver Kartenproben. | |
100 | |
4 in. | |
6 in. |