Learn More
Cytiva Pierce™ Membranen aus Nylon
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
Marke: Cytiva 10416094
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mäßig aufgeladen—für Anwendungen, die eine geringere Aufladung erfordern, einschließlich Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts sowie Punkt- und Slot-Blots
- Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
- Bindungsvermögen: >400 μg/cm2
- Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
- Mit 0.2 und 0.45 μm Porengröße für optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten erhältlich
Spezifikation
20 cm | |
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis | |
Rolle | |
0.2 μm |
3 m | |
>400 μg/cm2 | |
Nylon |