Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membranen aus Polycarbonat
Artikelnummer. 16371416
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16371416
Marke: Cytiva 10417406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für eine Vielzahl von Probentypen und Anwendungen, einschließlich Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalysen
  • Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
  • Membrane sind in verschiedenen Poren-, Durchmesser- und Blattformaten erhältlich
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit Polyvinylporrolidon (PVP) behandelt, um es hydrophil zu machen
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Porengröße 5 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, sowie bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen
Membrantyp Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE)
Anzahl pro Packung 100/Packung
Typ Nucleopore hydrophile Membran
Durchmesser (metrisch) 25 mm