Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Artikelnummer. 16351406
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0.8μm
5 μm
8 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 16351406
Marke: Cytiva 10417106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Porengröße 0,4 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE)
Anzahl pro Packung 100/Packung
Form Circle
Typ Hydrophile Membranfilter mit Kernspur
Durchmesser (metrisch) 25 mm