Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0.8μm
5 μm
8 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 0.8μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Membrantyp | Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE) |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung |
| Form | Circle |
| Typ | Hydrophile Membranfilter mit Kernspur |
| Durchmesser (metrisch) | 19 mm |