Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Código de producto. 16301416
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0.8μm
5 μm
8 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
25 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16301416
missing translation for 'mfr': Cytiva 10417212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porengröße 0,6 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE)
Anzahl pro Packung 100/Packung
Form Circle
Typ Hydrophile Membranfilter mit Kernspur
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado