Learn More
Cytiva Whatman™ unsterile ME 25 Mischzelluloseestermembranen
Bietet eine größere Adsorption des Produkts mit einem hohen Grad an interner Oberfläche. Whatman™ unsterile ME25 Mischzellulosemembranen sind sowohl für automatische Koloniezählungen als auch für die manuelle Zählung mit Körnung erhältlich.
Marke:  Cytiva 10406814
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11375364
  • 154.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bietet eine größere Adsorption des Produkts mit einem hohen Grad an interner Oberfläche.Whatman™ unsterile ME25 Mischzellulosemembranen sind sowohl für automatische Koloniezählungen als auch für die manuelle Zählung mit Raster erhältlich.
Bestehend aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat, gekennzeichnet durch eine glatte und gleichmäßige Oberfläche. Farbkontrast durch die Filteroberfläche erleichtert Partikelerkennung und minimiert Ermüdung der Augen.
  • Gerasterte Oberfläche (Intervalle mit 3.1 mm) macht Filter ideal zum Zählen von Kolonien nach Inkubation
  • Ungiftige Spezialtinte ist völlig frei von bakteriellen Wachstumsinhibitoren
  • Hergestellt unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen
  • Porengröße: 0.45μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Zellulosemischester
0,45 μm
Schwarz
100/Packung
Gitter
130 °C
Membranmaterial
2 in.
Weiß
ME 25
Unsteril
Mittel
3,1mm
266 °F
145 μm
12,5 s/100 ml/12,5 cm2
50 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ME25/21, 0.45µm 50mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose