Learn More
Cytiva Whatman™ unsterile ME 25 Mischzelluloseestermembranen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
Rasterfarbe:
Grün/schwarz
Keiner
Schwarz
Weiß
Größe (metrisch) Raster:
0.31 cm
3,1mm
5mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Bietet eine größere Adsorption des Produkts mit einem hohen Grad an interner Oberfläche.Whatman™ unsterile ME25 Mischzellulosemembranen sind sowohl für automatische Koloniezählungen als auch für die manuelle Zählung mit Raster erhältlich.
Bestehend aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat, gekennzeichnet durch eine glatte und gleichmäßige Oberfläche. Farbkontrast durch die Filteroberfläche erleichtert Partikelerkennung und minimiert Ermüdung der Augen.
- Gerasterte Oberfläche (Intervalle mit 3.1 mm) macht Filter ideal zum Zählen von Kolonien nach Inkubation
- Ungiftige Spezialtinte ist völlig frei von bakteriellen Wachstumsinhibitoren
- Hergestellt unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen
- Porengröße: 0.45μm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün/schwarz |
| Material (Membran) | ME 25 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Rasterfarbe | Grün/schwarz |
| Proteinbindungskapazität | Mittel |
| Menge | 1000Pack |
| Größe (metrisch) Raster | 3,1mm |
| Oberflächentyp | Gitter |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.