Learn More
Cytiva Whatman™ unsterile ME 25 Mischzelluloseestermembranen
Bietet eine größere Adsorption des Produkts mit einem hohen Grad an interner Oberfläche. Whatman™ unsterile ME25 Mischzellulosemembranen sind sowohl für automatische Koloniezählungen als auch für die manuelle Zählung mit Körnung erhältlich.
Marke: Cytiva 10409714
Beschreibung
Bietet eine größere Adsorption des Produkts mit einem hohen Grad an interner Oberfläche.Whatman™ unsterile ME25 Mischzellulosemembranen sind sowohl für automatische Koloniezählungen als auch für die manuelle Zählung mit Raster erhältlich.
Bestehend aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat, gekennzeichnet durch eine glatte und gleichmäßige Oberfläche. Farbkontrast durch die Filteroberfläche erleichtert Partikelerkennung und minimiert Ermüdung der Augen.- Gerasterte Oberfläche (Intervalle mit 3.1 mm) macht Filter ideal zum Zählen von Kolonien nach Inkubation
- Ungiftige Spezialtinte ist völlig frei von bakteriellen Wachstumsinhibitoren
- Hergestellt unter streng kontrollierten Reinraumbedingungen
- Porengröße: 0.45μm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zellulosemischester | |
0,45 μm | |
Weiß | |
100/Packung | |
Gitter | |
130 °C | |
Membranmaterial | |
2 in. |
Weiß | |
ME 25 | |
Unsteril | |
Mittel | |
3,1mm | |
266 °F | |
145 μm | |
12,5 s/100 ml/12,5 cm2 | |
50 mm |
Sicherheit und Handhabung
- ME5/31, 0.45µm 50mm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose