Learn More
Cytiva Hülsen aus hochreinen Glas-Mikrofasern
Artikelnummer. 11370384
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
19 mm
30 mm
43 mm
Länge (metrisch):
90 mm
100 mm
123 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11370384
Marke: Cytiva 2814300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus hochreiner Glasmikrofaser bestehen aus 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser. Sie eignen sich gut zur Kontaminationsüberwachung bei der Analyse von heißen und säurehaltigen Gasen.
Geeignet für die meisten Soxhlet-Extraktionssysteme.Whatman™ hochreine Glas-Mikrofaser-Soxhlet-Extraktionshülsen bestehen aus 100 % Borosilikatglasmikrofaser.Sie eignen sich gut für die Kontaminationsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
  • Bindemittelfrei, keine chemischen Zusätze
  • Entwickelt für die meisten handelsüblichen Soxhlet-Extraktoren.
  • Geeignet bei der Verwendung mit Lösungsmitteln, die nicht mit Zellulosematerialien kompatibel sind
  • Anwendungen: Analyse von heißen und sauren Gasen während der Emissionskontrolle und der Überwachung von Gasen in Schornsteinen, Analyse von Pestizidrückständen mit Soxhlet-Extraktion, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln, Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GE Whatman 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF) ist für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten geeignet. Sie eignen sich gut für die Verschmutzungsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Borosilikatglasfaser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Güte HP-GF
Zur Verwendung mit (Geräte) Soxhlet-Extraktionssysteme
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Produkttyp Extraktionshülse
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.