Learn More
Cytiva HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln
Artikelnummer. 10191381
Click to view available options
Filtrationsbereich:
1300 cm2
625 cm2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10191381
Marke: Cytiva 67027500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Halten 99.97 % aller Partikel;≥ 0.3 μm aus Luft- und Gasströmen zurück. Whatman™ HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln werden in wissenschaftlichen, industriellen und Forschungsumgebungen in einer Reihe von Luft- und Gas-Filteranwendungen angewendet, wenn hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten gefordert sind.
Halten 99,97 % aller Partikel;≥ 0,3 μm aus Luft- und Gasströmen zurück.Whatman™ HEPA-Cap Einweg-Luftfilterkapseln werden in wissenschaftlichen, industriellen und Forschungsumgebungen in einer Reihe von Luft- und Gas-Filteranwendungen angewendet, wenn hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten gefordert sind.
  • Polyester-laminierte Glasmikrofaser
  • Filtern die Luft aus Instrumenten und bewahren eine partikelfreie Luft für Umweltkammern
  • Bidirektionaler Fluss
  • Robustes Gehäuse aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Maximaler Gehäusedruck: 4.1 bar (60 psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung HEPA-CAP 75, Einlass 3/8 bis 1/2 Zoll, Stufenolive, Auslass 3/8 bis 1/2 Zoll Stufenolive
Material (Membran) Polyesterlaminierte Glas-Mikrofaser
Filtrationsbereich 1300 cm2
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Typ Einweg-Luftfilterkapsel