Learn More
Cytiva HEPA-CAP 150 CAPSULE
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Scheibe:
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
inlet 3/8 in. FNPT, outlet 3/8 in. FNPT
Whatman™ HEPA-CAP 150
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | HEPA-CAP 150, Einlass 3/8 Zoll FNPT, Auslass 3/8 Zoll FNPT (1 Stk) |
| Material (Membran) | Laminierte, hydrophobisch behandelte Glasmikrofaser |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | 3/8 Zoll FNPT |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Anzahl pro Packung | 1 Stück |
| Art des Auslasses | 3/8 Zoll FNPT |
| Menge | 5 Stück |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 150 mm |