Learn More
Cytiva Blotting-Papier, Grad GB005
Empfohlen für Anwendungen, bei denen wenige Lagen Blotting-Papier eine hohe Kapazität gewährleisten müssen. Whatman™ Blotting-Papier mit Gütegrad GB005 gewährleistet die erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting.
124.00 € - 630.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für halbtrockenes Blotting von Proteinen empfohlen |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Zellulose |
Dicke | 1,5 mm |
Güte | GB005 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10199320
|
Cytiva
10426994 |
58 cm | 58 cm |
630.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10339622
|
Cytiva
10426981 |
20 cm | 20 cm |
156.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11919257
|
Cytiva
10426972 |
15 cm | 15 cm |
124.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
Empfohlen für Anwendungen, bei denen wenige Lagen Blotting-Papier eine hohe Kapazität gewährleisten müssen.Whatman™ Blotting-Papier mit Gütegrad GB005 gewährleistet die erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting.
Reine Zellulose, hergestellt aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne Zusatzstoffe, um sicherzustellen, dass während des Transfers keine Kontamination auftrittSpecifications
Für halbtrockenes Blotting von Proteinen empfohlen | |
Zellulose | |
GB005 |
Blatt | |
1,5 mm |