Learn More
Cytiva Blotting-Papier, Grad GB005
Artikelnummer. 11919257
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 cm
20 cm
58 cm
Breite (metrisch):
15 cm
20 cm
58 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11919257
Marke: Cytiva 10426972
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Empfohlen für Anwendungen, bei denen wenige Lagen Blotting-Papier eine hohe Kapazität gewährleisten müssen. Whatman™ Blotting-Papier mit Gütegrad GB005 gewährleistet die erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting.
Empfohlen für Anwendungen, bei denen wenige Lagen Blotting-Papier eine hohe Kapazität gewährleisten müssen.Whatman™ Blotting-Papier mit Gütegrad GB005 gewährleistet die erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting.
Reine Zellulose, hergestellt aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne Zusatzstoffe, um sicherzustellen, dass während des Transfers keine Kontamination auftritt
  • Hergestellt und speziell getestet für Blotting-Anwendungen
  • Stärke: 1.5 mm
  • Ideal für Anwendungen mit wenigen Lagen Blotting-Papier zur Minderung des Risikos des Einfangens von Luftblasen, bei denen dennoch eine hohe Kapazität gewährleisten werden muss
  • Präzise zugeschnitten auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen, wodurch Abweichungen von Blatt zu Blatt vermieden werden
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Länge (metrisch) 15 cm
    Breite (metrisch) 15 cm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für halbtrockenes Blotting von Proteinen empfohlen
    Format Blatt
    Material Zellulose
    Dicke 1,5 mm
    Güte GB005